3-Methoxypropionic acid 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₈O₃ Punto di ebollizione: 116 °C (9 mmHg) Densità: 1,108 g/cm³ Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042654 CAS Number: 2544-06-1 |
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |