Stampa…
Benzamidoxime 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
453280010 453280050
453280010.EA 29.6 EUR
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di fusione: 74…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031485
CAS Number: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %