Stampa…
2,4-Dibromopyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
453700010 453700050
ACRO453700010EA 55.1 EUR
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di fusione: 36…38,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01859720
CAS Number: 58530-53-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %