Stampa…
Stachyose hydrate, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Manneotetrose, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Galactopyranosyl-(1-6)-O-alpha-D-galactopyranosyl-(1-6)-alpha-D-glucopyranoside, Stachyose hydrate(1:x), Lupeose
453140010 453140050 453142500
ACRO453140010EA 162 EUR
ACRO453140010 ACRO453140050 ACRO453142500
Stachyose hydrate, grado tecnico
Stachyose hydrate
Formula: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Peso molecolare: 666.58 g/mol (anhy)
Punto di fusione: 95…105 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149457
CAS Number: 54261-98-2
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %