Stampa…
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
453060010 453060050 453060250
ACRO453060010EA 47.5 EUR
ACRO453060010 ACRO453060050 ACRO453060250
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid 98%
2-Hydroxy-6-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01194284
CAS Number: 567-61-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %