Stampa…
2-Hydrazinopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydrazinylpyrimidine
453050010 453050050
ACRO453050010EA 73.3 EUR
ACRO453050010 ACRO453050050
2-Hydrazinopyrimidine 98%
2-Hydrazinopyrimidine
Formula: C₄H₆N₄
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01249337
CAS Number: 7504-94-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %