Stampa…
Dibutyl succinate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
453010250 453011000
ACRO453010250EA 42.9 EUR
ACRO453010250 ACRO453011000
Dibutyl succinate 99%
Dibutyl succinate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Punto di ebollizione: 274 °C
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: 144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040495
CAS Number: 141-03-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤2.0 mg KOH/g