Stampa…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
452930010 452930050
ACRO452930010EA 23.1 EUR
ACRO452930010 ACRO452930050
4-(2-Pyridylazo)resorcinol 97+% ACS
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Formula: C₁₁H₉N₃O₂
Peso molecolare: 215,21 g/mol
Punto di fusione: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006256
CAS Number: 1141-59-9
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.0 %
Suitability (as complexom. indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test