Stampa…

Trifluorothymidine 98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: Trifluridine, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Trifluoromethyldeoxyuridine, 5-Trifluorothymidine

452910010 452912500
ACRO452910010EA 485 EUR
ACRO452910010 ACRO452912500
Trifluorothymidine 98%
Trifluorothymidine
Formula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Peso molecolare: 296,2 g/mol
Punto di fusione: 190…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006534
CAS Number: 70-00-8

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR