Stampa…
Methyl arachidate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl eicosanoate, Methyl Arachidate
452820010 452820050 452820250
ACRO452820010EA 57.8 EUR
ACRO452820010 ACRO452820050 ACRO452820250
Methyl arachidate 99%
Methyl arachidate
Formula: C₂₁H₄₂O₂
Peso molecolare: 326.56 g/mol
Punto di ebollizione: 215…216 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 45…48 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009014
CAS Number: 1120-28-1
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %