Stampa…
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
452800010 452800050
ACRO452800010EA 204 EUR
ACRO452800010 ACRO452800050
2,4-Diacetylphloroglucinol 97%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formula: C₁₀H₁₀O₅
Punto di fusione: 164…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100483
CAS Number: 2161-86-6
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %