Stampa…
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
452690010 452690050
ACRO452690010EA 96.8 EUR
ACRO452690010 ACRO452690050
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene 97%
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formula: C₆F₃I₃
Peso molecolare: 509,77 g/mol
Punto di ebollizione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06248899
CAS Number: 84322-56-5
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 159 °C
GC ≥96.0 %