Stampa…
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methylpyrazole
452610250 452611000
ACRO452610250EA 213 EUR
ACRO452610250 ACRO452611000
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Peso molecolare: 97,12 g/mol
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068156
CAS Number: 1192-21-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %