3,5-Difluoro-4-pyridinamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-3,5-difluoropyridine, 3,5-Difluoropyridin-4-amine
Formula:
C₅H₄F₂N₂ Peso molecolare: 130.1 g/mol Punto di fusione: 102…105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862101 CAS Number: 159783-22-9 |
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 105 °C |
GC | ≥96.0 % |