Stampa…
Itraconazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Oriconazole
452870050 452870250 452870000
ACRO452870050EA 117 EUR
ACRO452870050 ACRO452870250 ACRO452870000
Itraconazole 99%
Itraconazole
Formula: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00870168
CAS Number: 84625-61-6
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %