Stampa…
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
452430010 452430050
ACRO452430010EA 114 EUR
ACRO452430010 ACRO452430050
4-Bromo-1-methylimidazole 95%
4-Bromo-1-methylimidazole
Formula: C₄H₅BrN₂
Peso molecolare: 161 g/mol
Punto di ebollizione: 91…93 °C (,1hPa)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01320501
CAS Number: 25676-75-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %