(2-Fluoropyridin-4-yl)methanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆FNO Punto di fusione: 61…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200782 CAS Number: 131747-60-9 |
Appearance | White to off-white to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 67 °C |
GC | ≥96.0 % |