Stampa…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
452280050 452280250
ACRO452280050EA 118 EUR
ACRO452280050 ACRO452280250
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 208.14 g/mol
Punto di fusione: 140…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052083
CAS Number: 155377-19-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to tan Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %