Stampa…
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
452160010 452160050
ACRO452160010EA 203 EUR
ACRO452160010 ACRO452160050
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine 95%
1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16556174
CAS Number: 253176-93-1
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %