Stampa…
Acetammide 99% per analisi
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
451870010 451872500
ACRO451870010EA 400 EUR
ACRO451870010 ACRO451872500
Acetammide 99% per analisi
Acetammide
Formula: C₂H₅NO
Peso molecolare: 59,07 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 79…81 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008023
CAS Number: 60-35-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.014 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Nickel (Ni) ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.025 % (in water)