Propargyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
451840050
451840250
ACRO451840050EA
37.4
EUR
ACRO451840050
ACRO451840250
Propargyl chloride 98%
Propargyl chloride
Formula:
C₃H₃Cl Punto di ebollizione: 58…61 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –77 °C Densità: 1,03 g/cm³ Flash Pt: 19 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000980 CAS Number: 624-65-7 UN: 3286 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |