Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
451740010 451740100
ACRO451740010EA 81.3 EUR
ACRO451740010 ACRO451740100
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,15 g/mol
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07021498
CAS Number: 139022-25-6
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %