Stampa…
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
451730010 451730100
ACRO451730010EA 53 EUR
ACRO451730010 ACRO451730100
4-Methoxy-N-methylbenzylamine 95%
4-Methoxy-N-methylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO
Peso molecolare: 151,21 g/mol
Punto di ebollizione: 222 °C
Densità: 1,008 g/cm³
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115407
CAS Number: 702-24-9
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %