Stampa…
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-5-boronic acid, 5-Pyrimidylboronic acid, Pyrimidin-5-ylboronic acid, 5-Pyrimidinylboronic acid
451700250 451701000
ACRO451700250EA 262 EUR
ACRO451700250 ACRO451701000
5-Pyrimidineboronic acid 97% may contain varying amounts of anhydride
5-Pyrimidineboronic acid
Formula: C₄H₅BN₂O₂
Peso molecolare: 123,91 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03002366
CAS Number: 109299-78-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %