Stampa…
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
451680050 451680250
ACRO451680050EA 244 EUR
ACRO451680050 ACRO451680250
3-Nitro-1H-pyrazole 97%
3-Nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃N₃O₂
Peso molecolare: 113,08 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238787
CAS Number: 26621-44-3
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %