Stampa…
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
452470010 452470050
ACRO452470010EA 250 EUR
ACRO452470010 ACRO452470050
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formula: C₇H₁₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847775
CAS Number: 178312-48-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %