Zinco acetato diidrato 97%, meets analytical specification of USP
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
451880010
451880025
451880100
ACRO451880010EA
65.2
EUR
ACRO451880010
ACRO451880025
ACRO451880100
Zinco acetato diidrato 97%, meets analytical specification of USP
Zinco acetato diidrato
Formula:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Punto di fusione: 237 °C Densità: 1,84 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066961 CAS Number: 5970-45-6 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
pH | 6.0 to 8.0 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Alkalies + earths | ≤0.2 % |