Stampa…
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
451560010 451560100
ACRO451560010EA 126 EUR
ACRO451560010 ACRO451560100
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole 97%
5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉ClN₂
Peso molecolare: 144,61 g/mol
Punto di fusione: 65…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368502
CAS Number: 852227-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 69 °C
GC ≥96.0 %