Stampa…
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
451540050 451540250
ACRO451540050EA 455 EUR
ACRO451540050 ACRO451540250
1,3-benzothiazol-5-amine 95%
1,3-benzothiazol-5-amine
Formula: C₇H₆N₂S
Punto di fusione: 73…77,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115282
CAS Number: 1123-93-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %