Stampa…
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
451520010 451520050
ACRO451520010EA 181 EUR
ACRO451520010 ACRO451520050
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₇BO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879905
CAS Number: 864776-02-3
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥89.0 %