Stampa…
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoro-2-cyanopyridine
451430010 451430050
ACRO451430010EA 163 EUR
ACRO451430010 ACRO451430050
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile 97%
3-Bromo-5-fluoropicolinonitrile
Formula: C₆H₂BrFN₂
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988825
CAS Number: 950670-18-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥96.0 %