Stampa…
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
451340010 451340050
ACRO451340010EA 93.3 EUR
ACRO451340010 ACRO451340050
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 95%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05149280
CAS Number: 23842-82-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 45 °C
GC ≥94.0 %