Stampa…
3-Oxetanamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
451212500 451215000
ACRO451212500EA 117 EUR
ACRO451212500 ACRO451215000
3-Oxetanamine 95%
3-Oxetanamine
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 99 °C
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08544363
CAS Number: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %