Stampa…
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
451180010 451180050
ACRO451180010EA 103 EUR
ACRO451180010 ACRO451180050
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861753
CAS Number: 193269-78-2
UN: 2735
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %