Stampa…
Sodio idrossido, micropearls, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
451130050 451130250
ACRO451130050EA 49.6 EUR
ACRO451130050 ACRO451130250
Sodio idrossido, micropearls, extra puro
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 318 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Pearls
Particle size 20 to 40 mesh
Titration with HCl ≤2.5 % (Na2CO3)