Stampa…
Sodio solfato decaidrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
451100010 451100050
ACRO451100010EA 42.6 EUR
ACRO451100010 ACRO451100050
Sodio solfato decaidrato 99+% per analisi
Sodio solfato decaidrato
Formula: Na₂SO₄·10H₂O
Punto di ebollizione: 1429 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 884 °C
Densità: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149189
CAS Number: 7727-73-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm