Stampa…
5-Aminopicolinic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 5-Amino-2-pyridinecarboxylic acid
450980010 450980050
ACRO450980010EA 93.8 EUR
ACRO450980010 ACRO450980050
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684600
CAS Number: 24242-20-4
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %