Stampa…
3,4-Dimethylthiophene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
450950010 450950050
ACRO450950010EA 122 EUR
ACRO450950010 ACRO450950050
3,4-Dimethylthiophene 97%
3,4-Dimethylthiophene
Formula: C₆H₈S
Punto di ebollizione: 144 °C (760 mmHg)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01764731
CAS Number: 632-15-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow (may darken on storage) Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %