Stampa…
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile, 2-Cyano-6-hydroxybenzothiazole, 6-hydroxy-1,3-benzothiazole-2-carbonitrile
450940010 450940050
ACRO450940010EA 128 EUR
ACRO450940010 ACRO450940050
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile 97%
6-Hydroxybenzo[d]thiazole-2-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂OS
Peso molecolare: 176,19 g/mol
Punto di fusione: 212…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00296905
CAS Number: 939-69-5
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %