Stampa…
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
450930050 450930250
ACRO450930050EA 96.2 EUR
ACRO450930050 ACRO450930250
2,2,3,3-Tetramethoxybutane 95%
2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Formula: C₈H₁₈O₄
Punto di ebollizione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25458126
CAS Number: 176798-33-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %