Stampa…
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 52.3 EUR
ACRO450900010 ACRO450900050
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Peso molecolare: 262,05 g/mol
Punto di fusione: 140…141,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082985
CAS Number: 1798-06-7
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %