Stampa…
3-Metilstirene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Viniltoluene
450870010 450870050
ACRO450870010EA 25.3 EUR
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Metilstirene 95%
3-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 170…171 °C
Punto di fusione: 82…81 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008617
CAS Number: 100-80-1
UN: 2618
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol