Stampa…
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
450860050 450860250
ACRO450860050EA 47.7 EUR
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄I₂O₂
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003321
CAS Number: 2631-77-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %