2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
450800250
450801000
ACRO450800250EA
28.4
EUR
ACRO450800250
ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Formula:
C₇H₈O₃ Punto di ebollizione: 289…290 °C Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059795 CAS Number: 4940-11-8 |
Appearance | White to cream Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 94 °C |
HPLC | ≥97.5 % |