2-Amino-4-chlorobenzonitrile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅ClN₂ Punto di fusione: 159…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035927 CAS Number: 38487-86-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Appearance | Off-white to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 162 °C |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |