Cloruro di idrogeno 4->6 N in 2-propanol, technical
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
HCl Densità: 0,909 g/cm³ Flash Pt: 11 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 UN: 2920 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Water | ≤5 % |
Strength | 4 to 6 N |