Calcio carbonato 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
CaCO₃ Punto di fusione: 825 °C (dec.) Densità: 2,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010906 CAS Number: 471-34-1 |
Appearance | White to almost white Powder |
Titration Complexometric | 98.5 to 101.5 % |
Loss on drying | ≤2.0 % (1 g, 200°C) |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in dilute acetic acid) |