Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
450660010 450660050 450660250
ACRO450660010EA 33.1 EUR
ACRO450660010 ACRO450660050 ACRO450660250
tri-Sodio fosfato dodecaidrato, extra puro
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso molecolare: 380.12 g/mol
Punto di fusione: 75 °C
Densità: 1.62 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
Merck Index: 13,08736
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl ≥97.5 %
Free alkali (NaOH) ≤3.5 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)