Ammonio bromuro 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
450650010
450650025
450650100
ACRO450650010EA
47.7
EUR
ACRO450650010
ACRO450650025
ACRO450650100
Ammonio bromuro 98%, extra puro
Ammonio bromuro
Formula:
H₄BrN Peso molecolare: 97.94 g/mol Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 452 °C (subl.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011419 CAS Number: 12124-97-9 Merck Index: 13,00505 |
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |