Potassio idrogeno carbonato, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Potassio bicarbonato
450640010
450640050
450640250
ACRO450640010EA
41.4
EUR
ACRO450640010
ACRO450640050
ACRO450640250
Potassio idrogeno carbonato, extra puro
Potassio idrogeno carbonato
Formula:
KHCO₃ Peso molecolare: 100,12 g/mol Punto di fusione: 292 °C Densità: 2,17 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS Number: 298-14-6 |
Appearance | White to off-white Solid |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |